Learn More
Tenak™ Green Cardboard Cryobox
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
Marque: Tenak™ TE22543
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construit en carton dur / carton
- Hydrofuge pour une durabilité accrue
- Peut être utilisé avec une large gamme de séparateurs de grille
Spécification
Vert | |
Carré | |
136 x 136 x 100 mm |
Carton | |
Boîte cryogénique |