Learn More
Tenak™ Green Cardboard Cryobox
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
Marque: Tenak™ TE22003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construit en carton dur / carton
- Hydrofuge pour une durabilité accrue
- Peut être utilisé avec une large gamme de séparateurs de grille
Spécification
Vert | |
Carré | |
133 x 133 x 32 mm |
Carton | |
Boîte cryogénique |