Learn More
IBA Lifesciences Colonne XT Superflow™ à écoulement par gravité
La colonne Gravity Flow Superflow™ XT d’IBA GmbH™ est destinée à la purification en une étape des protéines de fusion recombinantes Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ avec une affinité élevée et une pureté inégalée.
Marque: IBA Lifesciences 2-4014-001
Description
- Pour une purification efficace des protéines de fusion recombinantes Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™ sous écoulement par gravité
- Le Strep-Tactin™ XT possède une affinité plus élevée pour les protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ comme le Strep-Tactin™ classique
- Capacité de liaison dynamique : 5,7 mg de protéine/ml de résine, déterminée avec le marqueur mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Spécification
1 x 10 mL | |
1 Column | |
Purification de protéines | |
Gravity Flow Column |
Usage exclusivement réservé à la recherche.