Learn More
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage empilables BASICBox
Empilez-les facilement les unes au-dessus des autres de manière stable et sûre. Les boîtes de stockage empilables Multiroir Controlectrade; BASICBOX sont en plastique transparent avec un couvercle à clipser encastré et des bords arrondis pour un stockage pratique des denrées alimentaires et autres produits. Disponible en plusieurs tailles.
Marque: Multiroir Controlec™ 18728
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pLa gamme BASICBOX est une solution de stockage solide et idéale pour tous les produits et denrées alimentaires./pulliEn PP recyclable/liliConvient à une utilisation dans l’industrie alimentaire/liliTranslucide pour offrir une vue d’ensemble parfaite du contenu/liliLe couvercle est clipsé au fond par une charnière située sur le côté de la boîte/liliCouvercle encastré profond pour une très bonne stabilité lorsque les boîtes sont empilées/liliLes bords arrondis assurent une sécurité d’utilisation/liliPlage de températures de -20deg;C à +70deg;C/li/ulSpécification
52 l | |
Convient à l’industrie alimentaire | |
Translucide | |
Rectangulaires | |
Rectangle | |
Empilable | |
Glacière | |
BASICBOX | |
595 x 395 x 310 mm | |
595 mm | |
395 mm | |
310 mm |
Translucide | |
Translucide | |
PP | |
Stockage | |
Couvercle | |
1 | |
Oui | |
-20°C à +70°C | |
595 mm | |
395 mm | |
310 mm | |
595 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage empilables BASICBox > Boîtes empilables BASICBOX : Capacité de 52 litres
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu