Learn More
IBA Lifesciences Colonne XT Superflow™ à écoulement par gravité
La colonne Gravity Flow Superflow™ XT d’IBA GmbH™ est destinée à la purification en une étape des protéines de fusion recombinantes Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ avec une affinité élevée et une pureté inégalée.
70.32€ - 399.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Purification de protéines |
---|---|
Type | Gravity Flow Column |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15543077
|
IBA Lifesciences
2-4011-005 |
5 x 0.2 mL | 5 colonnes | N/A | N/A | N/A | |||||
15553077
|
IBA Lifesciences
2-4012-001 |
1 x 1 mL | 1 Column | N/A | N/A | N/A | |||||
15563077
|
IBA Lifesciences
2-4013-001 |
1 x 5 mL | 1 Column | N/A | N/A | N/A | |||||
15573077
|
IBA Lifesciences
2-4014-001 |
1 x 10 mL | 1 Column | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Pour une purification efficace des protéines de fusion recombinantes Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™ sous écoulement par gravité
- Le Strep-Tactin™ XT possède une affinité plus élevée pour les protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ comme le Strep-Tactin™ classique
- Capacité de liaison dynamique : 5,7mg de protéine / ml de résine, déterminée avec le tag mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Spécification
Purification de protéines | |
Gravity Flow Column |
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IBA Lifesciences Colonne XT Superflow™ à écoulement par gravité