Learn More
Pall Filtres de disque à membrane GN-4 Metricel™
Membrane de 0,8 μm certifiée pour l’analyse microbiologique, conforme ou dépassant les spécifications réglementaires.
147.00€ - 233.00€
Spécification
Matériau | Ester de cellulose mixte hydrophile |
---|---|
Porosité | 0,8 μm |
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 100/boîte |
Épaisseur (métrique) | 152 μm |
Description
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Ester de cellulose mixte hydrophile | |
Non stérile | |
152 μm |
0,8 μm | |
100/boîte |