Learn More
Pall Filtres de disque à membrane GN-4 Metricel™
Membrane de 0,8 μm certifiée pour l’analyse microbiologique, conforme ou dépassant les spécifications réglementaires.
Marque: Pall 66179
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Ester de cellulose mixte hydrophile | |
Non stérile | |
152 μm | |
47 mm |
0,8 μm | |
100/boîte | |
Quadrillé |