Learn More
Glycine, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
284.00€ - 845.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56-40-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H5NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 75.07 |
Numéro MDL | MFCD00008131 |
Clé InChI | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine |
CID PubChem | 750 |
ChEBI | CHEBI:15428 |
Nom IUPAC | 2-aminoacetic acid |
SMILES | NCC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15587844
|
Avantor J.T.Baker
0582-01 |
500 g | Flacon en verre ambré à col large |
284.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15597844
|
Avantor J.T.Baker
0582-05 |
2 kg | Flacon en verre ambré à col large |
845.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
56-40-6 | |
75.07 | |
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N | |
750 | |
2-aminoacetic acid |
C2H5NO2 | |
MFCD00008131 | |
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine | |
CHEBI:15428 | |
NCC(O)=O |
Spécification
Glycine | |
C2H5NO2 | |
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine | |
NCC(O)=O | |
75.07 | |
CHEBI:15428 | |
Multiofficinal / USP |
56-40-6 | |
MFCD00008131 | |
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminoacetic acid | |
750 | |
75.07 | |
1L = 1.16kg |