Learn More
Glycine, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Code produit. 15597844
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Poids de la formule 75.07
Qualité Multiofficinal / USP
Quantité 2 kg
Gravité spécifique 1L = 1.16kg