Learn More
Glycine, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glycine |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col large |
Poids de la formule | 75.07 |
Qualité | Multiofficinal / USP |
Quantité | 500 g |
Gravité spécifique | 1L = 1.16kg |