Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99,5+ %, réactif pour culture cellulaire
17.80€ - 63.80€
Identifiants chimiques
CAS | 56-40-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H5NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 75.07 |
Numéro MDL | MFCD00008131 |
Clé InChI | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine |
CID PubChem | 750 |
ChEBI | CHEBI:15428 |
Nom IUPAC | 2-aminoacetic acid |
SMILES | NCC(O)=O |
Description
This buffer solution is used for eluting (dissociating) antibodies in various antibody purification procedures such as affinity purification of antibody using peptide coupled to a column. It is widely used as a buffer for a variety of immunological applications. Glycine is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsCette solution tampon est utilisée pour éluer (dissocier) les anticorps dans diverses procédures de purification des anticorps, telles que la purification par affinité des anticorps utilisant des peptides couplés à une colonne. Il est largement utilisé comme tampon dans une variété d’applications immunologiques. La glycine est également utilisée comme éluant dans la chromatographie sur colonne. On observe l’utilisation de la glycine dans la détermination enzymatique du lactate à l’aide de déshydrogénase lactique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml) et dans l’acétone (légèrement soluble). Insoluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Température de stockage recommandée 2 - 8°C
Identifiants chimiques
56-40-6 | |
75.07 | |
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N | |
750 | |
2-aminoacetic acid |
C2H5NO2 | |
MFCD00008131 | |
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine | |
CHEBI:15428 | |
NCC(O)=O |
Spécification
Glycine | |
56-40-6 | |
Blanc | |
H2NCH2CO2H | |
635782 | |
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine | |
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminoacetic acid | |
750 | |
75.07 | |
Réactifs de culture cellulaire | |
Odorless |
∽245°C (decomposition) | |
5.97 | |
C2H5NO2 | |
MFCD00008131 | |
14,4491 | |
Soluble in water (100mg/ml),and acetone (slightly soluble). Insoluble in alcohol,and ether. | |
NCC(O)=O | |
75.07 | |
CHEBI:15428 | |
≥99.5% | |
1.595 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-272-2
missing translation for 'rtecsNumber' : MB7600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only