Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99,5+ %, réactif pour culture cellulaire
Code produit. 15464789
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
This buffer solution is used for eluting (dissociating) antibodies in various antibody purification procedures such as affinity purification of antibody using peptide coupled to a column. It is widely used as a buffer for a variety of immunological applications. Glycine is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cette solution tampon est utilisée pour éluer (dissocier) les anticorps dans diverses procédures de purification des anticorps, telles que la purification par affinité des anticorps utilisant des peptides couplés à une colonne. Il est largement utilisé comme tampon dans une variété d’applications immunologiques. La glycine est également utilisée comme éluant dans la chromatographie sur colonne. On observe l’utilisation de la glycine dans la détermination enzymatique du lactate à l’aide de déshydrogénase lactique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml) et dans l’acétone (légèrement soluble). Insoluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Température de stockage recommandée 2 - 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC 2-aminoacetic acid
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion ∽245°C (decomposition)
pH 5.97
Couleur Blanc
Formule linéaire H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/ml),and acetone (slightly soluble). Insoluble in alcohol,and ether.
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Densité 1.595
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Forme physique Poudre