Learn More
Glycérol, ≥ 99,0 % (GC), qualité réactif, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,0 % (GC)
49.00€ - 927.39€
Identifiants chimiques
CAS | 56-81-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.09 |
Numéro MDL | MFCD00004722 |
Clé InChI | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
CID PubChem | 753 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
Nom IUPAC | propane-1,2,3-triol |
SMILES | OCC(O)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15617890
|
Honeywell Research Chemicals
G7757-500ML |
500 mL | Flacon en verre | ||||||
15697880
|
Honeywell Research Chemicals
G7757-1L |
1 L | Flacon poly |
114.07€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15627890
|
Honeywell Research Chemicals
G7757-5L |
5 L | Bouteille en aluminium |
272.51€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15607890
|
Honeywell Research Chemicals
G7757-20L |
20 L | Seau en poly |
927.39€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15687880
|
Honeywell Research Chemicals
G7757-1GA |
1 gal. | Flacon poly |
259.12€
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propane-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Spécification
Glycerol | |
18°C | |
1.25g/mL | |
290°C (1013 hPa) | |
698°F | |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
635685 | |
Completely miscible in water | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
3.1 (vs air) | |
92.09g/mol | |
≥99.0% (GC) |
56-81-5 | |
Incolore | |
Neutral | |
160°C (320°F) | |
Odorless | |
HOCH2CH(OH)CH2OH | |
NONH for all modes of transport | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,2,3-triol | |
753 | |
CHEBI:17754 | |
1mmHg (20°C) | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-289-5