Learn More
Glycérol, ≥ 99,0 % (GC), qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15617890
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Conditionnement:
Bouteille en aluminium
Flacon en verre
Flacon poly
Seau en poly
Qualité réactif, ≥ 99,0 % (GC)
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Point de fusion 18°C
Couleur Incolore
Densité 1.25g/mL
pH Neutral
Point d’ébullition 290°C (1013 hPa)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Température d’allumage 698°F
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantité 500 mL
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Informations sur la solubilité Completely miscible in water
Densité de vapeur 3.1 (vs air)
Poids de la formule 92.09g/mol
Tension de vapeur 1mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.0% (GC)
Forme physique Liquide