Learn More
Glycérol, ≥ 99,0 % (GC), qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15627890
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Conditionnement:
Bouteille en aluminium
Flacon en verre
Flacon poly
Seau en poly
Qualité réactif, ≥ 99,0 % (GC)
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Point de fusion 18°C
Couleur Incolore
Densité 1.25g/mL
pH Neutral
Point d’ébullition 290°C (1013 hPa)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Température d’allumage 698°F
Odeur Odorless
Conditionnement Bouteille en aluminium
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantité 5 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Informations sur la solubilité Completely miscible in water
Densité de vapeur 3.1 (vs air)
Poids de la formule 92.09g/mol
Tension de vapeur 1mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.0% (GC)
Forme physique Liquide