Learn More
Karl Hecht™ Tubes à centrifuger en verre, coniques
Les tubes à centrifuger en verre transparents offrent une visibilité supérieure. Les tubes à centrifuger coniques en verre Karl Hecht™ sont disponibles gradués / non gradués, avec / sans rebord et fabriqués en verre sodocalcique AR™ ou en borosilicaté Duran™.
54.00€ - 450.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 10 to 15 mL |
---|---|
À utiliser avec | Centrifuge |
Nbre par carton | 100/Box |
Forme du fond | Conical |
Diamètre (métrique) | 17 mm |
Code produit | Marque | Matériau | Longueur (métrique) | Graduations | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Longueur (métrique) | Graduations | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10553462
|
Karl Hecht™
40940014 |
Soda Lime Glass | 98 to 100 mm | Rimmed Centrifuge Tube |
62.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10297041
|
Karl Hecht™
40939002 |
Verre sodocalcique AR™ | 112 mm | 15 ml, 1/10 | Tube à centrifuger sans rebord |
310.58€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10309161
|
Karl Hecht™
40939302 |
Verre borosilicaté 3.3 | 112 mm | 15 ml, 1/10 | Tube à centrifuger sans rebord |
439.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10429401
|
Karl Hecht™
40942001 |
Soda Lime Glass | 112 mm | 10 mL, 1/10 with mark at 15 mL | Rimmed Centrifuge Tube |
450.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10767502
|
Karl Hecht™
40938007 |
Borosilicate Glass (3.3) | 112 mm | Rimless Centrifuge Tube |
94.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10718822
|
Karl Hecht™
40938021 |
Soda Lime Glass | 105 mm | Rimless Centrifuge Tube |
60.00€
100 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10319161
|
Karl Hecht™
40940310 |
Borosilicate Glass (3.3) | 112 mm | Rimmed Centrifuge Tube |
120.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10538721
|
Karl Hecht™
40938010 |
Soda Lime Glass | 112 mm | Rimless Centrifuge Tube |
54.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Fond conique.
- Gradués ou non gradués.
- Avec ou sans rebord.
- Verre sodocalcique AR™ ou borosilicaté Duran™.
Spécification
10 to 15 mL | |
100/Box | |
17 mm |
Centrifuge | |
Conical |