Learn More
Karl Hecht™ Tubes à centrifuger en verre, coniques
Les tubes à centrifuger en verre transparents offrent une visibilité supérieure. Les tubes à centrifuger coniques en verre Karl Hecht™ sont disponibles gradués / non gradués, avec / sans rebord et fabriqués en verre sodocalcique AR™ ou en borosilicaté Duran™.
Marque: Karl Hecht™ 40939302
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fond conique.
- Gradués ou non gradués.
- Avec ou sans rebord.
- Verre sodocalcique AR™ ou borosilicaté Duran™.
Spécification
10 à 15 ml | |
Centrifugeuse | |
112 mm | |
17 mm | |
Tube à centrifuger sans rebord |
Verre borosilicaté 3.3 | |
100/boîte | |
Conique | |
15 ml, 1/10 |