Learn More
Karl Hecht™ Tubes à centrifuger en verre, coniques
Les tubes à centrifuger en verre transparents offrent une visibilité supérieure. Les tubes à centrifuger coniques en verre Karl Hecht™ sont disponibles gradués / non gradués, avec / sans rebord et fabriqués en verre sodocalcique AR™ ou en borosilicaté Duran™.
Marque:  Karl Hecht™ 40939002
Code produit. 10297041
  • 329.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fond conique.
  • Gradués ou non gradués.
  • Avec ou sans rebord.
  • Verre sodocalcique AR™ ou borosilicaté Duran™.
Spécification
Spécification
10 à 15 ml
Centrifugeuse
112 mm
17 mm
Tube à centrifuger sans rebord
Verre sodocalcique AR™
100/boîte
Conique
15 ml, 1/10