Learn More
Ansell™ Gants lourds Gladiator™ série 16-650
Conçus pour une manipulation du verre avec contrainte faible à moyenne. La finition froissée offre une excellente préhension humide et sèche sur des surfaces glissantes, mais protège également la main des bords tranchants.
166.00€
Spécification
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
---|---|
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants lourds |
Modèle | 16-650 |
Couleur de manchette de gant | Vert |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12670772
|
Ansell™
16650080 |
8 |
166.00€
12 paires |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12650772
|
Ansell™
16650100 |
10 |
166.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12660772
|
Ansell™
16650070 |
7 |
166.00€
12 paires |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12680772
|
Ansell™
16650090 |
9 |
166.00€
12 paires |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Finition rugueuse pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et une meilleure protection contre les bords tranchants
- Revêtement en caoutchouc naturel
- Coupés et cousus
- Doublure en coton interlock
- Finition entièrement enduite
- Manchette de gants
Spécification
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants lourds | |
Vert | |
Coton interlock | |
Bon rembourrage, bonne résistance aux coupures |
Non | |
16-650 | |
Manchette | |
12 paires | |
16-650 |