Learn More
Ansell™ Gants lourds Gladiator™ série 16-650
Code produit. 12650772
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Conçus pour une manipulation du verre avec contrainte faible à moyenne. La finition froissée offre une excellente préhension humide et sèche sur des surfaces glissantes, mais protège également la main des bords tranchants.
  • Finition rugueuse pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et une meilleure protection contre les bords tranchants
  • Revêtement en caoutchouc naturel
  • Coupés et cousus
  • Doublure en coton interlock
  • Finition entièrement enduite
  • Manchette de gants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Coating Material Latex de caoutchouc naturel
Latex Free Non
Type de produit Gants lourds
Dimensions 10
Modèle 16-650
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Manchette
Doublure Coton interlock
Quantité 12 paires
Résistant à Bon rembourrage, bonne résistance aux coupures
Séries 16-650