Learn More
Ansell™ Gants lourds Gladiator™ série 16-650
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Finition rugueuse pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et une meilleure protection contre les bords tranchants
- Revêtement en caoutchouc naturel
- Coupés et cousus
- Doublure en coton interlock
- Finition entièrement enduite
- Manchette de gants
Spécification
Spécification
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants lourds |
Dimensions | 7 |
Modèle | 16-650 |
Couleur de manchette de gant | Vert |
Type de manchette de gant | Manchette |
Doublure | Coton interlock |
Quantité | 12 paires |
Résistant à | Bon rembourrage, bonne résistance aux coupures |