Learn More
Fisherbrand™ Papiers pour test de germination et de semences, grade 907
For germination assays of seed specimens according to various methods such as Neeb and Jacobsen.
27.35€ - 33.20€
Spécification
Poids de base | 160 g/m2 |
---|---|
Couleur | White |
Matériau | Paper |
À utiliser avec (application) | Germination assays of seed specimen |
Nb par paquet | 100 |
Description
Papier pour test de germination grade 907• Pour petites semences type fleurs et graminées
• Feuille
Spécification
160 g/m2 | |
Paper | |
100 | |
0.38 mm |
White | |
Germination assays of seed specimen | |
6 to 7.5 | |
Germination and Seed Test Paper |