Learn More
Fisherbrand™ Papiers pour test de germination et de semences, grade 907
Pour les tests de germination d’échantillons de graines selon diverses méthodes telles que celle de Neeb et Jacobsen.
Marque: Fisherbrand™ 0907F00002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Papier résistant à l’humidité 160 g/m² ;
- Absorbant
- Exempt de chlore
- Le pH doit être compris entre 6,0 et 7,5
- Pour les petites graines telles que les graminées et les fleurs
- De couleur blanche
Spécification
160 g/m2 | |
Papier | |
100 | |
0.38 mm | |
6.10 in. |
blanc | |
Germination assays of seed specimen | |
6 à 7,5 | |
Germination and Seed Test Paper | |
155 x 175mm |