Learn More
Cytiva Colonnes HP chélatrices HiTrap™
Optimise les purifications de protéines marquées à l’histidine lorsque les ions nickel ne sont pas le meilleur choix. Les colonnes HP HiTrap™ chélatées de Cytiva sont préconditionnées avec le Sepharose™ chélaté haute performance.
209.00€ - 11248.65€
Spécification
Tampon | 6M Guanidine Hydrochloride, 8M Urea |
---|---|
Type de produit | HiTrap chelating HP column |
Hauteur (impériale) | 0.98 in. |
Hauteur (métrique) | 25mm |
Type de ligand | Iminodiacetic Acid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11850073
|
Cytiva
17-0409-05 |
100 x 5mL | |||||||
10773017
|
Cytiva
17-0409-01 |
1 x 5 ml |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10605575
|
Cytiva
17-0408-01 |
5 x 1 ml |
241.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11594895
|
Cytiva
17-0409-03 |
5 x 5 ml |
813.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilise différents types d’ions métalliques
- Capacité de liaison de protéine marquée à l’histidine de ∽12 mg/ml de milieu
- Capacité ionique métallique ∽23 μmol Cu2+/ml de milieu
- Préconditionné avec du milieu chélateur Sepharose haute performance
- Acide iminoacétique couplé à une matrice de 6 % d’agarose par liaison éther
Spécification
6M Guanidine Hydrochloride, 8M Urea | |
0.98 in. | |
Iminodiacetic Acid | |
3 to 13 | |
6% Highly Cross-linked Agarose | |
Affinity Column |
HiTrap chelating HP column | |
25mm | |
3 bar | |
34μm | |
4° to 30°C | |
IMAC and subsequent purification of Polyhistidine tagged Proteins |