Learn More
Cytiva Colonnes HP chélatrices HiTrap™
Optimise les purifications de protéines marquées à l’histidine lorsque les ions nickel ne sont pas le meilleur choix. Les colonnes HP HiTrap™ chélatées de Cytiva sont préconditionnées avec le Sepharose™ chélaté haute performance.
Marque: Cytiva 17-0409-03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilise différents types d’ions métalliques
- Capacité de liaison de protéine marquée à l’histidine de ∽12 mg/ml de milieu
- Capacité ionique métallique ∽23 μmol Cu2+/ml de milieu
- Préconditionné avec du milieu chélateur Sepharose haute performance
- Acide iminoacétique couplé à une matrice de 6 % d’agarose par liaison éther
Spécification
Chlorhydrate de guanidine 6 M, urée 8 M | |
5 ml | |
16 mm | |
0,98 in | |
lt;20 ml/min. | |
Acide iminodiacétique | |
3 à 13 | |
6°% d’agarose hautement réticulé | |
Affinity Column |
Colonne chélatrice HiTrap HP | |
0,62 in | |
5 x 5 ml | |
25mm | |
PP | |
3 bar | |
34mu; m | |
4° à 30°C | |
IMAC et purification ultérieure de protéines marquées à la polyhistidine |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiTrap Chelating HP 5 ml, 5 x 5 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol