Learn More
Cytiva Colonnes HP chélatrices HiTrap™
Optimise les purifications de protéines marquées à l’histidine lorsque les ions nickel ne sont pas le meilleur choix. Les colonnes HP HiTrap™ chélatées de Cytiva sont préconditionnées avec le Sepharose™ chélaté haute performance.
Marque: Cytiva 17-0409-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Uses different kinds of metal ions
- Binding capacity ∽12mg histidine-tagged protein/mL medium
- Metal ion capacity ∽23μmol Cu2+/mL medium
- Prepacked with Chelating Sepharose High Performance media
- Iminoacetic acid coupled to a 6% agarose matrix by ether linkage
Spécification
6M Guanidine Hydrochloride, 8M Urea | |
5mL | |
0.98 in. | |
<20mL/min. | |
Iminodiacetic Acid | |
3 to 13 | |
6% Highly Cross-linked Agarose | |
Affinity Column |
HiTrap chelating HP column | |
100 x 5mL | |
25mm | |
Iminiodiacetic acid chelating group | |
3 bar | |
34μm | |
4° to 30°C | |
IMAC and subsequent purification of Polyhistidine tagged Proteins |