Learn More
Cytiva Unité de transfert demi-sec Amersham™ TE70 et TE70 PWR
Protéines d’électrotransfert de gels de polyacrylamide jusqu’à 14 x 16 cm (TE 77 PWR) et 21 x 26 cm (TE 77) en moins d’une heure
1405.00€ - 1781.00€
Spécification
Dimensions du gel | 14 x 16 cm |
---|---|
Largeur (métrique) | 38 cm |
Hauteur (métrique) | 9 cm |
Code produit | Marque | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10468264
|
Cytiva
11-0013-41 |
25 feuilles de papier transfert, 50 feuilles de cellophane, 2 masques solides, masques pour gels 7 x 8 cm et 14 x 16 cm. | TE70 PWR, avec alimentation intégrée | ||||||
10420550
|
Cytiva
TE70 |
25 feuilles de papier transfert, 50 feuilles de cellophane, 2 masques solides, masques pour gels 7 x 8 cm et 14 x 16 cm. | TE 70 | ||||||
Description
- Les électrodes de platine-titane et d’acier inox perforées de longue durée permettent des transferts uniformes et exempts de contamination
- Nécessite un tampon minimal, seulement assez pour saturer les papiers et les membranes de transfert
- Utilise un courant faible (0,5 A) et une tension (30 V) pour les transferts : plus sûr et plus économique
- Convient aux gels jusqu’à 14 × 16 cm et 21 × 26 cm
- Testé pour une utilisation avec les réactifs de transfert Western ECL Amersham™
- Fonction d’arrêt automatique unique ; le transfert est arrêté lorsque le tampon est épuisé, ce qui empêche la surchauffe
Spécification
14 x 16 cm | |
38 cm | |
9 cm |