Learn More
Cytiva Unité de transfert demi-sec Amersham™ TE70 et TE70 PWR
Protéines d’électrotransfert de gels de polyacrylamide jusqu’à 14 x 16 cm (TE 77 PWR) et 21 x 26 cm (TE 77) en moins d’une heure
Marque:  Cytiva 11-0013-41
Code produit. 10468264
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les électrodes de platine-titane et d’acier inox perforées de longue durée permettent des transferts uniformes et exempts de contamination
  • Nécessite un tampon minimal, seulement assez pour saturer les papiers et les membranes de transfert
  • Utilise un courant faible (0,5 A) et une tension (30 V) pour les transferts : plus sûr et plus économique
  • Convient aux gels jusqu’à 14 × 16 cm et 21 × 26 cm
  • Testé pour une utilisation avec les réactifs de transfert Western ECL Amersham™
  • Fonction d’arrêt automatique unique ; le transfert est arrêté lorsque le tampon est épuisé, ce qui empêche la surchauffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Les dispositifs de transfert semi-humide ECL sont conçus pour fournir des résultats de transfert électrophorétique exceptionnels en utilisant un courant et une tension faibles avec une quantité minimale de tampon. Les unités sont disponibles avec et sans blocs d’alimentation intégrés pour offrir une flexibilité maximale.
14 x 16 cm
TE70 PWR, avec alimentation intégrée
9 cm
Unité de transfert demi-sèche TE70 PWR, 14 × 16 cm
25 feuilles de papier transfert, 50 feuilles de cellophane, 2 masques solides, masques pour gels 7 x 8 cm et 14 x 16 cm.
38 cm