Learn More
Cytiva Accessoires et pièces de rechange pour système de transfert sous vide Amersham™ VacuGene XL
Le système de transfert sous vide VacuGene XL est le choix pour le transfert d’acide nucléique.
81.48€ - 230.52€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système de transfert sous vide Amersham™ VacuGene™ XL
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
10488824
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
18-1010-43
Écran de support de gel Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10321275
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
18-1010-44
Masks Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Transférer rapidement l’ADN des gels d’agarose jusqu’à 20 x 30 cm en moins de 1 heure
  • Des transferts efficaces et reproductibles améliorent les résultats de transfert
  • Effectuer toutes les étapes de prétransfert dans l’unité
  • Contrôle précis du vide pour des conditions de transfert optimales
  • Transferts d’ARN en moins de 4 heures
Spécification
Spécification
Système de transfert sous vide Amersham™ VacuGene™ XL