Learn More
Cytiva Accessoires et pièces de rechange pour système de transfert sous vide Amersham™ VacuGene XL
Le système de transfert sous vide VacuGene XL est le choix pour le transfert d’acide nucléique.
Marque:  Cytiva 18-1010-43
Code produit. 10488824
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Transférer rapidement l’ADN des gels d’agarose jusqu’à 20 x 30 cm en moins de 1 heure
  • Des transferts efficaces et reproductibles améliorent les résultats de transfert
  • Effectuer toutes les étapes de prétransfert dans l’unité
  • Contrôle précis du vide pour des conditions de transfert optimales
  • Transferts d’ARN en moins de 4 heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système de transfert sous vide Amersham™ VacuGene™ XL
Écran de support de gel