Learn More
Cytiva Accessoires et pièces de rechange pour système de transfert sous vide Amersham™ VacuGene XL
Le système de transfert sous vide VacuGene XL est le choix pour le transfert d’acide nucléique.
Marque: Cytiva 18-1010-44
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transférer rapidement l’ADN des gels d’agarose jusqu’à 20 x 30 cm en moins de 1 heure
- Des transferts efficaces et reproductibles améliorent les résultats de transfert
- Effectuer toutes les étapes de prétransfert dans l’unité
- Contrôle précis du vide pour des conditions de transfert optimales
- Transferts d’ARN en moins de 4 heures
Spécification
Amersham VacuGene XL Vacuum Blotting System | |
Masks |