Learn More
Fisherbrand™ Septa de port d’injection GC
Septa universels à longue durée de vie pour chromatographie en phase gazeuse. Septa de port d’injection GC Fisherbrand™ transparents prêts à l’emploi. Plusieurs tailles et formats pour une grande compatibilité avec tous les systèmes de chromatographie en phase gazeuse courants.
2.40€ - 54.80€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Température (métrique) Max | 340°C |
Type | Septa de port d’injection universels |
Quantité | 25/Pk. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16368347
|
Fisherbrand™
07 18 0935 |
Shimadzu Plug | Shimadzu (tous les modèles) | N/A | N/A | N/A | |||||
11388631
|
Fisherbrand™
09 18 0936 |
9,5 mm | Agilent HP (séries 5700/5880) ; Varian (Type d’injecteur : Colonnes compressées) ; Varian (CP - tous les modèles) ; Tra | N/A | N/A | N/A | |||||
11824860
|
Fisherbrand™
10 18 0937 |
10 mm | Agilent HP (séries 5890/6890/5700/5880) ; Varian (Type d’injecteur : Colonnes conditionnées ou divisées/non divisées) | N/A | N/A | N/A | |||||
10756825
|
Fisherbrand™
12 18 0939 |
12,5 mm | Tracor (220, 222) | N/A | N/A | N/A | |||||
11937061
|
Fisherbrand™
17 18 0940 |
17 mm | Thermo Scientific Quest (Trace), Fisons/Carlo Erba (série 8000), Finnigan (GCQ™/Trace™) | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Universel, septa GC longue durée
- Produit adapté à des températures d’entrée de 340C maximum
- Faible ressuage (libération de siloxanes)
- Bonnes propriétés de pénétration et d’étanchéité (faible fragmentation)
- Grande longévité
- Aucune adhérence aux surfaces chaudes, facilement échangeable
- Prêt à l’emploi ; aucun autre pré-traitement nécessaire
- Conditionnés avec 25 pièces dans un flacon à col vissant ambré refermable de 1er hydrol. Classe
- Disponible pour tous les chromatographes en phase gazeuse courants
Spécification
Transparent | |
340°C | |
Septa de port d’injection universels | |
25/Pk. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septa de port d’injection GC