Learn More
Fisherbrand™ Septa de port d’injection GC
Septa universels à longue durée de vie pour chromatographie en phase gazeuse. Septa de port d’injection GC Fisherbrand™ transparents prêts à l’emploi. Plusieurs tailles et formats pour une grande compatibilité avec tous les systèmes de chromatographie en phase gazeuse courants.
Marque: Fisherbrand™ 09 18 0936
Description
- Universel, septa GC longue durée
- Produit adapté à des températures d’entrée de 340C maximum
- Faible ressuage (libération de siloxanes)
- Bonnes propriétés de pénétration et d’étanchéité (faible fragmentation)
- Grande longévité
- Aucune adhérence aux surfaces chaudes, facilement échangeable
- Prêt à l’emploi ; aucun autre pré-traitement nécessaire
- Conditionnés avec 25 pièces dans un flacon à col vissant ambré refermable de 1er hydrol. Classe
- Disponible pour tous les chromatographes en phase gazeuse courants
Spécification
Septa de port d’injection universels | |
340°C | |
Agilent HP (séries 5700/5880) ; Varian (Type d’injecteur : Colonnes compressées) ; Varian (CP - tous les modèles) ; Tra |
9,5 mm | |
Transparent | |
25/boîte |