Learn More
Fisherbrand™ Septa de port d’injection GC
Septa universels à longue durée de vie pour chromatographie en phase gazeuse. Septa de port d’injection GC Fisherbrand™ transparents prêts à l’emploi. Plusieurs tailles et formats pour une grande compatibilité avec tous les systèmes de chromatographie en phase gazeuse courants.
Marque:  Fisherbrand™ 12 18 0939
Code produit. 10756825
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Universel, septa GC longue durée
  • Produit adapté à des températures d’entrée de 340C maximum
  • Faible ressuage (libération de siloxanes)
  • Bonnes propriétés de pénétration et d’étanchéité (faible fragmentation)
  • Grande longévité
  • Aucune adhérence aux surfaces chaudes, facilement échangeable
  • Prêt à l’emploi ; aucun autre pré-traitement nécessaire
  • Conditionnés avec 25 pièces dans un flacon à col vissant ambré refermable de 1er hydrol. Classe
  • Disponible pour tous les chromatographes en phase gazeuse courants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septa de port d’injection universels
340°C
Tracor (220, 222)
12,5 mm
Transparent
25/boîte