Learn More
Bromure de gallium(III), ultra-sec, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
133.67€ - 882.39€
Identifiants chimiques
CAS 13450-88-9
Formule moléculaire Br3Ga
Poids moléculaire (g/mol) 309.435
Numéro MDL MFCD00016100
Clé InChI SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
CID PubChem 83477
Nom IUPAC tribromogallane
SMILES [Ga](Br)(Br)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11333887
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035697.03
1 g
133.67€
1g
11343887
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035697.06
5 g
342.71€
5g
15416135
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035697.14
25 g
882.39€
25g
Description
Description
Gallium bromide is used as a catalyst in the alkylation of aromatic compounds by alkyl bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
13450-88-9
309.435
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
83477
[Ga](Br)(Br)Br
Br3Ga
MFCD00016100
gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
tribromogallane
Spécification
279°C
122°C
13450-88-9
Cristalline
Br3Ga
UN3260
Soluble in water.
[Ga](Br)(Br)Br
309.435
309.45
Odorless
Moisture sensitive
Gallium(III) bromide
Ultra dry
Blanc
(Base des métaux)
MFCD00016100
gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
tribromogallane
83477
99.998%
Ampoule
3.69 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-609-5
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
  • Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante