Learn More
Bromure de gallium(III), ultra-sec, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11333887
Bromure de gallium(III), ultra-sec, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333887
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11333887
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035697.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Gallium bromide is used as a catalyst in the alkylation of aromatic compounds by alkyl bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-88-9
Formule moléculaire Br3Ga
Poids moléculaire (g/mol) 309.435
Numéro MDL MFCD00016100
Clé InChI SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granularAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 83477
Nom IUPAC tribromogallane
SMILES [Ga](Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 279°C
Nom chimique ou matériau Gallium(III) bromide
Point de fusion 122°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 309.45
Pourcentage de pureté 99.998%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.69 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX09K022 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog Number035697.03,035697.14,035697.06
Numéro de lotR08K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Catalog Number035697.03,035697.14,035697.06
Numéro de lotP06K051 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2024 Catalog Number035697.03,035697.14,035697.06
Numéro de lotM05K014 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2024 Catalog Number035697.03,035697.14,035697.06
Numéro de lotM02K038 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog Number035697.03,035697.14,035697.06
Nom du produit
Bromure de gallium(III), ultra-sec, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >