Learn More
Bromure de gallium(III), ultra-sec, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Gallium bromide is used as a catalyst in the alkylation of aromatic compounds by alkyl bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 279°C |
Nom chimique ou matériau | Gallium(III) bromide |
Point de fusion | 122°C |
Note relative au nom | Ultra dry |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 25 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3260 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Afficher plus |
Nom du produit
Bromure de gallium(III), ultra-sec, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu