Learn More
Epredia™ Lames de microscope dépolies
Lames Premium fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie courantes.
4.00€ - 4.40€
Spécification
Edges | 90°, Ground |
---|---|
Frosted | Yes |
Matériau | Soda Lime Glass |
Revêtement | Uncoated |
Surface d’écriture | Yes |
Description
- Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
- Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
- Scintillement verdâtre réduit
- Transparence optimale et parfaite garantie
- Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification
90°, Ground | |
Soda Lime Glass | |
Yes |
Yes | |
Uncoated | |
76 x 26 mm |