Learn More
Epredia™ Lames de microscope dépolies
Lames Premium fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie courantes.
Marque: Epredia™ AG00000213E01MNZ20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
- Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
- Scintillement verdâtre réduit
- Transparence optimale et parfaite garantie
- Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification
90°, Ground | |
Soda Lime Glass | |
Uncoated | |
76 x 26 mm |
Yes | |
1 to 1.2 mm | |
Yes |