Learn More
Formamide, ≥99,0 % (CPG), qualité réactif, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,0 % (GC)
24.32€ - 266.73€
Identifiants chimiques
CAS | 75-12-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 45.04 |
Numéro MDL | MFCD00007941 |
Clé InChI | ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88 |
CID PubChem | 713 |
ChEBI | CHEBI:48431 |
Nom IUPAC | formamide |
SMILES | NC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15648490
|
Honeywell Research Chemicals
F7503-5ML |
5 mL | Glass Bottle | ||||||
15697870
|
Honeywell Research Chemicals
F7503-100ML |
100 mL | Glass Bottle | ||||||
15627880
|
Honeywell Research Chemicals
F7503-250ML |
250 mL | Glass Bottle | ||||||
15637880
|
Honeywell Research Chemicals
F7503-500ML |
500 mL | Glass Bottle | ||||||
15607880
|
Honeywell Research Chemicals
F7503-1L |
1 L | Glass Bottle | ||||||
15617880
|
Honeywell Research Chemicals
F7503-2.5L |
2.5 L | Poly Bottle | ||||||
15638490
|
Honeywell Research Chemicals
F7503-4L |
4 L | Poly Bottle | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
75-12-7 | |
45.04 | |
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N | |
713 | |
formamide |
CH3NO | |
MFCD00007941 | |
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88 | |
CHEBI:48431 | |
NC=O |
Spécification
Formamide | |
1°C to 3°C | |
Colorless | |
210°C (1013 hPa) | |
932°F | |
Liquid | |
HCONH2 | |
0.08mmHg (20°C), 30mmHg (129°C) | |
505995 | |
Fully miscible in water | |
NC=O | |
45.04 | |
CHEBI:48431 | |
≥99.0% (GC) |
4.0 to 5.0 (at 20°C) | |
75-12-7 | |
1.134g/mL at 25°C | |
175°C (347°F) | |
Weak | |
CH3NO | |
MFCD00007941 | |
NONH for all modes of transport | |
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88 | |
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N | |
formamide | |
713 | |
45.04g/mol |
Sécurité et traitement
P201-P260-P280-P308 + P313
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-842-0
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Formamide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.