Learn More
Formamide, ≥99,0 % (CPG), qualité réactif, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Poly Bottle
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Formamide |
pH | 4.0 to 5.0 (at 20°C) |
Point de fusion | 1°C to 3°C |
Couleur | Colorless |
Densité | 1.134g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 210°C (1013 hPa) |
Quantité | 5 mL |
Point d’éclair | 175°C (347°F) |
Température d’allumage | 932°F |
Odeur | Weak |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Formamide
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.