Learn More
Formamide, ≥99,0 % (CPG), qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15607880
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Qualité réactif, ≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-12-7
Formule moléculaire CH3NO
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
Numéro MDL MFCD00007941
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CID PubChem 713
ChEBI CHEBI:48431
Nom IUPAC formamide
SMILES NC=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Formamide
pH 4.0 to 5.0 (at 20°C)
Point de fusion 1°C to 3°C
Couleur Incolore
Densité 1.134g/mL at 25°C
Point d’ébullition 210°C (1013 hPa)
Quantité 1 L
Point d’éclair 175°C (347°F)
Température d’allumage 932°F
Odeur Weak
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule linéaire HCONH2
Tension de vapeur 0.08mmHg (20°C), 30mmHg (129°C)
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Poids de la formule 45.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (GC)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Formamide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement