missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FMNL1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B12A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | FMNL1 |
---|---|
Clone | 1B12A4 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16800306
|
Proteintech
67587-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16890296
|
Proteintech
67587-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The FMNL1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human FMNL1. This antibody recognizes human antigen. The FMNL1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
FMNL1 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
752 | |
Primary |
1B12A4 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG2b |