Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de godet Flex pour IsoRack
Améliorez la flexibilité de vos applications de manipulation de liquides grâce à ces adaptateurs IsoRack
170.00€ - 178.00€
Spécification
Type | Adaptateur |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Godet Flex |
Nbre de positions | 96 |
Nb par paquet | 2/boîte |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10224032
|
Eppendorf™
5825708008 |
0,5 ml |
170.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10171362
|
Eppendorf™
5825709004 |
1,5 à 2 ml |
178.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Adaptateurs IsoRack pour IsoRack de 0,5 ml et 1,5/2,0 ml lors de la centrifugation
- Les adaptateurs peuvent être utilisés dans les rotors à plaques Eppendorf A-2-DWP et A-4-81-MTP/Flex
Spécification
Adaptateur | |
Godet Flex | |
96 | |
2/boîte |