Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de godet Flex pour IsoRack
Améliorez la flexibilité de vos applications de manipulation de liquides grâce à ces adaptateurs IsoRack
Marque: Eppendorf™ 5825708008
161.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateurs IsoRack pour IsoRack de 0,5 ml et 1,5/2,0 ml lors de la centrifugation
- Les adaptateurs peuvent être utilisés dans les rotors à plaques Eppendorf A-2-DWP et A-4-81-MTP/Flex
Spécification
Adaptateur | |
Godet Flex | |
2/boîte |
0,5 ml | |
96 |