Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de godet Flex pour IsoRack
Améliorez la flexibilité de vos applications de manipulation de liquides grâce à ces adaptateurs IsoRack
Marque: Eppendorf™ 5825709004
169.10 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateurs IsoRack pour IsoRack de 0,5 ml et 1,5/2,0 ml lors de la centrifugation
- Les adaptateurs peuvent être utilisés dans les rotors à plaques Eppendorf A-2-DWP et A-4-81-MTP/Flex
Spécification
Adapter | |
Godet Flex | |
2/boîte |
1,5 à 2 ml | |
96 |