Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en plastique revêtus de caoutchouc
Resilient, resistant to moisture vapor
246.09€ - 692.51€
Spécification
Couleur | Black |
---|---|
Description | Screw cap |
Matériau | Plastic |
Matériau de revêtement | Rubber |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Description
- Black, rubber-lined caps Autoclavable
- Packaged in 12 packs
Spécification
Black | |
Plastic | |
ISO 9001 | |
Flacon | |
Plastic |
Screw cap | |
Rubber | |
Autoclavable | |
14B Rubber | |
Screw Cap |