Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en plastique revêtus de caoutchouc
Click to view available options
Finition de col:
22-400
38-400
58-400
Description
- Black, rubber-lined caps Autoclavable
- Packaged in 12 packs
Spécification
Spécification
Couleur | Black |
Description | Screw cap |
Matériau | Plastic |
Longueur (métrique) | 80 mm |
Nbre par carton | 576 Cs. |
Quantité | 576/PK. |
Matériau de revêtement | Rubber |
Finition de col | 22-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Autoclavable | Autoclavable |