Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en plastique revêtus de caoutchouc
Click to view available options
Finition de col:
22-400
38-400
58-400
Description
- Black, rubber-lined caps Autoclavable
- Packaged in 12 packs
Spécification
Spécification
Couleur | Black |
Description | Screw cap |
Matériau | Plastic |
Nbre par carton | 288 Cs. |
Quantité | 288/PK. |
Matériau de revêtement | Rubber |
Finition de col | 58-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (équipement) | Bottle |