Learn More
Fisherbrand™ Disque à 3 niveaux complet
Adaptés aux tubes de mélange de bout en bout, ces clips pour des diamètres de tube compris entre 15 et 17 mm sont parfaits pour les tubes à centrifuger de 15 ml.
191.00€ - 194.00€
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
12388448
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
RMD012-3
12 clips Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12378448
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
RMD024-3
24 clips Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Disque d’agitateur rotatif complet avec 12 clips pour tubes, fourni non assemblé
  • Convient aux tubes de mélange de bout en bout
  • Clips pour tubes de diamètre compris entre 15 et 17 mm adaptés aux tubes à centrifuger de 15 ml
  • La gamme d’accessoires peut également être autoclavée et permet un chargement et un retrait faciles des tubes.
  • L’accessoire est facile à monter sur le RM-1 ou le RM-2 en localisant les trois broches puis à fixer avec la molette